Stampa…
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 24.8 EUR
H33234.03 H33234.06
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152.58 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663807
CAS Number: 6188-25-6