Stampa…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H34453.03 H34453.06
H34453.03EA 82.4 EUR
H34453.03 H34453.06
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥98%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Purity: 98% CAS No.: 6188-23-4 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD06496200
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,03 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496200
CAS Number: 6188-23-4