Stampa…
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33240.03 H33240.09
H33240.03EA 93.9 EUR
H33240.03 H33240.09
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Purity: 97+% CAS No.: 69214-09-1 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 61-64° MDL No.: MFCD08275698
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,03 g/mol
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275698
CAS Number: 69214-09-1