Stampa…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
235640250 235641000
ACRO235640250EA 88.5 EUR
ACRO235640250 ACRO235641000
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,18 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010214
CAS Number: 4746-97-8
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %