1-Pyrenebutyric acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3443-45-6
Molecular Formula: C20H16O2
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 2140554
Formula:
C₂₀H₁₆O₂ Punto di fusione: 184…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004141 CAS Number: 3443-45-6 EINECS: 222-354-7 |