Stampa…
1-Pyrenebutyric acid 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
418510050 418510010
ACRO418510050EA 195 EUR
ACRO418510050 ACRO418510010
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Formula: C₂₀H₁₆O₂
Peso molecolare: 288,35 g/mol
Punto di fusione: 185…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004141
CAS Number: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %