Stampa…
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L14033.03 L14033.06
L14033.03EA 37.1 EUR
L14033.03 L14033.06
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Purity: 98+% CAS No.: 16495-13-9 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 130°/0.1mm Beilstein Reference: 5246495 Optical Rotation: +5.1° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00054428
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 130 °C (0,1 mmHg)
Densità: 1,072
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054428
CAS Number: 16495-13-9