Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(R)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
Purity: 98+%
CAS No.: 14618-80-5
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 130 °C (0,1 mmHg) Densità: 1,072 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068409 CAS Number: 14618-80-5 |