Stampa…
VWR®, Etichette per criogenia, rotonde
Fornitore: VWR Collection
817-5002EA 83.3 EUR
817-5002 817-5004 817-5009 817-5018 817-5022 817-5021
VWR®, Etichette per criogenia, rotonde
Etichette
Questi rotoli di punti per etichette sono realizzati in poliestere chimicamente inerte con un adesivo esclusivo formulato per aderire al vetro da laboratorio e alla plastica.
  • Resistere a temperature da –196 a +121 °C
  • Non è necessario laminare
  • Utilizzare su tubi, rack e scatole
Le etichette VWR® sono ideali per tutto il criostoraggio e possono essere utilizzate anche nella maggior parte degli incubatori.