Stampa…
Titolatori, potenziometrici e volumetrici, Titroline® 7750
Fornitore: SI Analytics
285220250 285220240
661-1007EA 6750 EUR
661-1007 661-1006
Titolatori, potenziometrici e volumetrici, Titroline® 7750
Titolatori
Titroline® 7750 è lo strumento completo per la titolazione sia potenziometrica che volumetrica KF. L'unità combina le caratteristiche del titolatore potenziometrico TitroLine® 7000 con quelle del modello volumetrico Karl Fischer TitroLine® 7500.
  • Display a colori nitido, osservabile a distanza e lateralmente
  • Con metodi standard per titolazione potenziometrica e KF e moduli intercambiabili (5, 10, 20 e 50 ml)
  • Il sistema è facilmente ampliabile grazie agli host USB e RS232
  • Memorizzazione dei risultati (formato PDF e CSV) e trasferimento del metodo tramite porta USB
Informazioni per l'ordine: unità fornita con asta di supporto e morsetto per titolazione Z 305, alimentatore da 100 - 240 V e con o senza agitatore magnetico.