Standard di zucchero Brix per rifrattometri, CertiPUR®
Fornitore: Merck
5.00420.0001
5.00430.0001
5.00400.0001
5.00405.0001
5.00410.0001
5.00440.0001
5.00460.0001
5.00450.0001
5.00420.0001EA
197
EUR
5.00420.0001
5.00430.0001
5.00400.0001
5.00405.0001
5.00410.0001
5.00440.0001
5.00460.0001
5.00450.0001
Standard di zucchero Brix per rifrattometri, CertiPUR®
Standard
Standard per indice di rifrazione
Standard per indici di rifrazione tracciabili a SRM da NIST e PTB.
- Ogni fiala contiene circa 8 ml di soluzione
- Durata minima Standard Brix 0°: 36 mesi
- Durata minima per tutti gli altri standard: 24 mesi
- Omogeneità e stabilità testate
- Conservazione a temperatura ambiente