Stampa…
1-Bromoisoquinoline 95+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
392590050 392590010
ACRO392590050EA 329 EUR
ACRO392590050 ACRO392590010
1-Bromoisoquinoline 95+%
1-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Punto di fusione: 43…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234478
CAS Number: 1532-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
HPLC ≥95.0 %