Stampa…
1,4-Diethynylbenzene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Diethynylbenzene, 1,4-Diethylnylbenzene
391550050 391550010
ACRO391550050EA 165 EUR
ACRO391550050 ACRO391550010
1,4-Diethynylbenzene 95%
1,4-Diethynylbenzene
Formula: C₁₀H₆
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078375
CAS Number: 935-14-8
Visualizza i codici
Appearance White to orange to brown Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
GC ≥94 %