Stampa…
3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 47 EUR
H59224.03 H59224.06
3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%
3-Bromo-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265758
CAS Number: 113118-81-3