1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄Cl₂N₂ Punto di ebollizione: 124…128 °C (0,02 mmHg) Densità: 1,225 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03407488 CAS Number: 55513-17-2 |