Stampa…
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
H56568.03 H56568.06 H56568.14
H56568.03EA 31.9 EUR
H56568.03 H56568.06 H56568.14
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₄
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C (10 mmHg)
Densità: 1,055
Flash Pt: 87 °C (189 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001283
CAS Number: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6