Stampa…
Metile acrilato ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Acrilato di metile
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0145-25ML A0145-500ML
TCIAA0145-25MLEA 16 EUR
TCIAA0145-25ML TCIAA0145-500ML
Metile acrilato ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Metile acrilato
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86.09 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: –1°C
MDL Number: MFCD00008627
CAS Number: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&vid=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %