Acetato di isopentile 99% cont. ca 10% other isomers
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-92-2
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.400
Odour: Fruit-like
Melting Point: -78°
Boiling Point: 142°
Merck Reference: 14,5111
UN No.: 1104
MDL No.: MFCD00008946
Formula:
C₇H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 142 °C Punto di fusione: –78 °C Densità: 0,876 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008946 CAS Number: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 UN: 1104 ADR: 3,III Merck Index: 14,5111 |