Manganese(III) acetate dihydrate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(H₃CCOO)₂Mn·2H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150022 CAS Number: 19513-05-4 EINECS: 213-602-5 |