Stampa…
Etile acrilato ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Acrilato di etile
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0143-25ML A0143-500ML
TCIAA0143-25MLEA 16 EUR
TCIAA0143-25ML TCIAA0143-500ML
Etile acrilato ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Etile acrilato
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Flash Pt: 8°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009188
CAS Number: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&vid=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %