Stampa…
Stronzio cloruro esaidrato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
194122500 194120010
ACRO194122500EA 53.1 EUR
ACRO194122500 ACRO194120010
Stronzio cloruro esaidrato 99%, extra puro
Stronzio cloruro esaidrato
Formula: SrCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149865
CAS Number: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Barium (Ba) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %