Stampa…
Sodio molibdato diidrato ≥98.0% (by titration analysis on dried basis) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Sodio molibdato biidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43899.0050 8.43899.0250
8.43899.0050EA 34.1 EUR
8.43899.0050 8.43899.0250
Sodio molibdato diidrato ≥98.0% (by titration analysis on dried basis) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodio molibdato diidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
Punto di fusione: 687 °C
Densità: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149170
CAS Number: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Visualizza i codici
Hill Formula Na₂MoO₄ * 2 H₂O
Chemical formula Na₂MoO₄ * 2 H₂O
Molar Mass 241.95 g/mol
pH value 9 - 10 (840 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 1000 - 1400 kg/m³
Solubility 840 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 4233 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering