N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
395000500
395000010
395002500
ACRO395000500EA
31.6
EUR
ACRO395000500
ACRO395000010
ACRO395002500
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato 99%
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Punto di ebollizione: 274 - 275 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 184…187 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012993 CAS Number: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 184 to 187 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |