Stampa…
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
M1165-25G M1165-5G
TCIAM1165-25GEA 143 EUR
TCIAM1165-25G TCIAM1165-5G
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybenzyl mercaptan
Formula: C₈H₁₀OS
Peso molecolare: 154.23
Punto di ebollizione: 126°C
Densità: 1.11
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004871
CAS Number: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&vid=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %