Stampa…
Nitrito di butile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Butil nitrito
H56501.22 H56501.36
H56501.22EA 151 EUR
H56501.22 H56501.36
Nitrito di butile 95%
Nitrito di butile
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103.12 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C
Densità: 0.882
Flash Pt: –13 °C (9 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002058
CAS Number: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01617