Stampa…
Acrilamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Prop-2-enamide
A0139-25G A0139-500G
TCIAA0139-25GEA 16 EUR
TCIAA0139-25G TCIAA0139-500G
Acrilamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acrilamide
Formula: C₃H₅NO
Punto di ebollizione: 125°C
Punto di fusione: 84,5 °C
Densità: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008032
CAS Number: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&vid=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency