Stampa…
4-Metilmorfolina 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
432800010 432801000
432800010.EA 79.2 EUR
432800010. 432801000.
4-Metilmorfolina 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
4-Metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 115…116 °C (750 mmHg)
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006175
CAS Number: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA