Stampa…
Magnesio ≥99.95% (metals basis), in astine 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Fornitore: Thermo Scientific
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
47073.KFEA 70.1 EUR
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
Magnesio ≥99.95% (metals basis), in astine 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Magnesio
Formula: Mg
Peso molecolare: 24,3 g/mol
Punto di ebollizione: 1107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 651 °C
Densità: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675