Rame (I) ossido ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1317-39-1
Molecular Formula: Cu2O
Formula Weight: 143.08
Odour: Odourless
Melting Point: 1235°
Boiling Point: 1800° dec.
Merck Reference: 14,2664
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010974
Formula:
Cu₂O Punto di ebollizione: 1800 °C (dec.) Punto di fusione: 1235 °C Densità: 6,0 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010974 CAS Number: 1317-39-1 EINECS: 215-270-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2664 |