Stampa…
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55754.06 H55754.14
H55754.06EA 148 EUR
H55754.06 H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₈H₂₈BrOP
Punto di fusione: 153…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191781
CAS Number: 54314-85-1