Methyl-4-phenylbenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 720-75-2
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Odour: Odourless
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1954046
MDL No.: MFCD00017200
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Punto di fusione: 116…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017200 CAS Number: 720-75-2 EINECS: 211-954-4 |