Stampa…
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
370920050 370920250
ACRO370920050EA 113 EUR
ACRO370920050 ACRO370920250
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₀Br₄
Peso molecolare: 449,8 g/mol
Punto di fusione: 156…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009664
CAS Number: 15442-91-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
HPLC ≥94 %