Stampa…
1-Butyl-4-chlorobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B3143-25G B3143-5G
TCIAB3143-25GEA 119 EUR
TCIAB3143-25G TCIAB3143-5G
1-Butyl-4-chlorobenzene ≥97.0% (by GC)
1-Butyl-4-chlorobenzene
Formula: C₁₀H₁₃Cl
Punto di ebollizione: 228°C
MDL Number: MFCD00051926
CAS Number: 15499-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1279e53d760666b567c45672a459730720cf581e&vid=1279e53d760666b567c45672a459730720cf581e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %