Stampa…
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25500.14 B25500.06
B25500.14EA 230 EUR
B25500.14 B25500.06
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde ≥98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 31558-41-5 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 132-135° MDL No.: MFCD00156964
Formula: C₉H₉BrO₃
Peso molecolare: 245,08 g/mol
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156964
CAS Number: 31558-41-5