Methyl arachidate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
Purity: 98+%
CAS No.: 1120-28-1
Molecular Formula: CH3(CH2)18COOCH3
Formula Weight: 326.56
Flash Point:
Formula:
C₂₁H₄₂O₂ Peso molecolare: 326.56 g/mol Punto di ebollizione: 215 °C (10 mmHg) Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009014 CAS Number: 1120-28-1 EINECS: 214-304-8 |