4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 39234-83-8
Molecular Formula: C7H3ClF3NO4S
Formula Weight: 289.62
Melting Point: 63-65°
Beilstein Reference: 2880842
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094387
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₄S Punto di fusione: 63…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094387 CAS Number: 39234-83-8 UN: 3261 ADR: 8,II |