Stampa…
Etilammina 2.0 M in THF
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 64.5 EUR
H32306.AE H32306.AP
Etilammina 2.0 M in THF
Etilammina
Formula: C₂H₇N
Densità: 0,856
Flash Pt: –34 °C (–29 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008160
CAS Number: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2056
ADR: 3,II