Stampa…
Etilammina 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
370251000 370258000
370251000.EA 71 EUR
370251000. 370258000.
Etilammina 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Etilammina
Formula: C₂H₇N
Densità: 0,861 g/cm³
Flash Pt: –34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008160
CAS Number: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M