3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
H32137.03
H32137.06
H32137.03EA
115
EUR
H32137.03
H32137.06
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 328956-61-2
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
MDL No.: MFCD06801741
Formula:
C₆H₅BClFO₂ Peso molecolare: 174,37 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06801741 CAS Number: 328956-61-2 |