Stampa…
2-Amino-6-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
A2228-1G A2228-5G
TCIAA2228-1GEA 16 EUR
TCIAA2228-1G TCIAA2228-5G
2-Amino-6-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972542
CAS Number: 17920-35-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81c029429caf5ef717ddcf641f97143111a74ec1&vid=81c029429caf5ef717ddcf641f97143111a74ec1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %