trans-2-Butenyl acetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 628-08-0
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1720994
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00039912
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 128…130 °C Densità: 0,919 Flash Pt: 31 °C (87 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039912 CAS Number: 628-08-0 UN: 3272 ADR: 3,III |