cis-3-Hexenyl acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 3681-71-8
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 169°
Beilstein Reference: 1721854
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00036563
Formula:
C₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 169 °C Densità: 0,899 Flash Pt: 59 °C (138 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036563 CAS Number: 3681-71-8 EINECS: 222-960-1 UN: 3272 ADR: 3,III |