Stampa…

9-Decenyl acetate ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI

A1093-25ML A1093-5ML
TCIAA1093-25MLEA 213 EUR
TCIAA1093-25ML TCIAA1093-5ML
9-Decenyl acetate ≥97.0% (by GC)
9-Decenyl acetate
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 246°C
MDL Number: MFCD00036512
CAS Number: 50816-18-7
EINECS: 256-784-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cbf48155b6c3f4379e0d2631bb17c3a9f6e3708&vid=8cbf48155b6c3f4379e0d2631bb17c3a9f6e3708&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR