Stampa…
8-Nonenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A1384-25ML A1384-5ML
TCIAA1384-25MLEA 202 EUR
TCIAA1384-25ML TCIAA1384-5ML
8-Nonenyl acetate ≥98.0% (by GC)
8-Nonenyl acetate
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Punto di ebollizione: 155°C
MDL Number: MFCD00671492
CAS Number: 13038-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b71c352399dd68d69eec74dfdaf45cac49da964&vid=8b71c352399dd68d69eec74dfdaf45cac49da964&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %