Stampa…
7-Octenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A1501-25G A1501-5G
TCIAA1501-25GEA 293 EUR
TCIAA1501-25G TCIAA1501-5G
7-Octenyl acetate ≥98.0% (by GC)
7-Octenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 104°C
MDL Number: MFCD01861278
CAS Number: 5048-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=810bd3085dc8473e212bc9da17fbb71b1e7fbc22&vid=810bd3085dc8473e212bc9da17fbb71b1e7fbc22&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %