5-Hexenyl acetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5048-26-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 60°(142°F)
Refractive Index: 1.423
Boiling Point: 173-174°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00060856
Formula:
C₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 173…174 °C Densità: 0,883 Flash Pt: 60 °C (142 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060856 CAS Number: 5048-26-0 ADR: 3,III |