Stampa…
Linalyl acetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
L0049-25ML L0049-500ML
TCIAL0049-25MLEA 16 EUR
TCIAL0049-25ML TCIAL0049-500ML
Linalyl acetate ≥95.0% (by GC)
Linalyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
Punto di ebollizione: 220°C
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00008907
CAS Number: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Merck Index: 14,05496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f1a36232ac5f2f3436f86705d6965012557a76&vid=53f1a36232ac5f2f3436f86705d6965012557a76&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %