3-Chloropropyl acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 628-09-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)3Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00001000
Formula:
C₅H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 70…72 °C (15 mmHg) Densità: 1,12 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001000 CAS Number: 628-09-1 |