Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 565-53-7
Molecular Formula: Br2C4FH5O2
Formula Weight: 263.89
Flash Point:
Formula:
C₄H₅Br₂FO₂ Punto di ebollizione: 82 °C (33 mmHg) Densità: 1,894 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042068 CAS Number: 565-53-7 ADR: 8,III |