Stampa…
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
C1355-1G C1355-5G
TCIAC1355-1GEA 96 EUR
TCIAC1355-1G TCIAC1355-5G
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 98°C
MDL Number: MFCD00191399
CAS Number: 90282-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72c8deafaf1cb990a2b9c872e4cb1e73d11af2bd&vid=72c8deafaf1cb990a2b9c872e4cb1e73d11af2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %